Saltar a
A7883
5α-Androst-16-en-3α-ol
synthetic (organic), ≥98% (TLC), androgen pheromone, powder
Sinónimos:
Androstenol, 16-(5α)Androsten-3α-ol, 3α-Hydroxy-5α-androst-16-ene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 86,20
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 456,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H30O
Número CAS:
Peso molecular:
274.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-573-1
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
US$ 86,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
5α-Androst-16-en-3α-ol,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
GC/MS: suitable
mp
140-141 °C (lit.)
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2
InChI
1S/C19H30O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13-17,20H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
KRVXMNNRSSQZJP-PHFHYRSDSA-N
Application
5-α-androst-16-en-3-α-ol (androstenol) is an androgen believed to act as a pheromone. Androstenol has been used in a study to develop a combined gas chromatography/thermal conversion/isotope ratio mass spectrometry (GC/TC/IRMS) method for D/H ratio determination of endogenous urinary steroids.
Biochem/physiol Actions
5alpha-androst-16-en-3alpha-ol (androstenol), is an androgen believed to act as a pheromone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E3375E5126A8008
description
-
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)