Saltar a
A7638
Seroalbúmina bovina
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 48,40
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 113,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 366,00
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 559,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.240,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 4.150,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
blocking: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
essentially globulin free
US$ 48,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol and heatshock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
blocking: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
essentially globulin free
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Purified by a combination of heat shock and ethanol fractionation
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A4378A0281A9647
description
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, 1× crystallized, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
technique(s)
blocking: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)