Merck
A7435
Adenylyl(3′→5′)cytidine
≥98%
Sinónimos:
ApC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H25N8O11P
Número CAS:
Peso molecular:
572.42
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-187-7
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(CO)C(OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C2O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)