Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15N5O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
225.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NO
Biochem/physiol Actions
L-Arginine hydroxamate is used as a selection agent for regulatory mutants impaired in the formation of the DNA-binding protein and in which the expression of an argF::lacZ fusion is not controlled by arginine.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?