Merck
A7206
Sigma-Aldrich
α-Acetolactate Decarboxylase from Bacillus subtilis
lyophilized powder, ~60 units/mg solid
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
~60 units/mg solid
mp
183-188 °C (dec.)
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 ... alsD(936857)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Involved in the regulation of the α-acetolactate pool in pyruvate catabolism and the biosynthesis of the branched-chain amino acids (isoleucine, leucine, and valine).
Definición de unidad
One unit will form 1.0 μmole of acetoin from acetolactate per min at pH 6.0 at 30 °C.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J Prell et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(30), 12477-12482 (2009-07-15)
One of the largest contributions to biologically available nitrogen comes from the reduction of N(2) to ammonia by rhizobia in symbiosis with legumes. Plants supply dicarboxylic acids as a carbon source to bacteroids, and in return they receive ammonia. However