A6671
Actinonin
≥98% (TLC), powder, leucine aminopeptidase inhibitor
Sinónimos:
3-[[1-[(2-(Hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl)carbonyl]-2-methylpropyl]carbamoyl]octanohydroxamic acid
Productos recomendados
Nombre del producto
Actinonin,
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC(CC(=O)NO)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)N1CCCC1CO
InChI
1S/C19H35N3O5/c1-4-5-6-8-14(11-16(24)21-27)18(25)20-17(13(2)3)19(26)22-10-7-9-15(22)12-23/h13-15,17,23,27H,4-12H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,24)
Clave InChI
XJLATMLVMSFZBN-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ANPEP(290) , DPP4(1803) , ECE1(1889) , LAP3(51056)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)