Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H11NO5PLi
Número CAS:
Peso molecular:
203.06
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
~95%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
SMILES string
[Li].NC(CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P.Li.H/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11;;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11);;
InChI key
QIVHTKSFMZBERS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grik1(29559), Grin2a(24409), Grin2b(24410)
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant; potent and selective antagonist for NMDA receptors.
DL-2-Amino-5-phosphonovaleric acid is a selective N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor antagonist used frequently in studies of neurological processes
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?