Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Fecha estimada de envío01 de junio de 2026desdeCarlos Spegazzini | US$ 771,00 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 3.850,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
148.12
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
US$ 771,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2026Detalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
L-Aspartic acid β-hydroxamate, serine racemase inhibitor
Quality Segment
assay
>98%
form
powder
color
white to yellow
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)NO)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O4/c5-2(4(8)9)1-3(7)6-10/h2,10H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
ZBYVTTSIVDYQSO-REOHCLBHSA-N
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| form powder | form powder | form liquid |
| assay >98% | assay - | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| color white to yellow | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) detection | application(s) - | application(s) - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?