A6270
Azure A chloride
Dye content ≥70 %, Powder or crystals
Sinónimos:
Azure eosin methylene blue; 7-Amino-N,N-dimethyl-3H-phenothiazin-3-iminium chloride
Productos recomendados
Nombre del producto
Azure A chloride, Dye content ≥70 %
form
powder or crystals
Quality Level
composition
Dye content, ≥70%
color
green to very dark green
mp
290 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=CC(SC(C2=N3)=CC(C=C2)=[N+](C)C)=C3C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Biochem/physiol Actions
Caution
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)