Merck
A6171
Sigma-Aldrich
L-Asparaginamide hydrochloride
Sinónimos:
L-Aspartic acid diamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9N3O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
167.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c