Saltar a
A5147
L-Amino Acid Oxidase from Crotalus atrox (Western Diamondback Rattlesnake)
Type VI, dried venom
Sinónimos:
L-AAO, L-Amino acid: oxygen oxidoreductase (deaminating)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 121,00
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 353,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 637,00
US$ 541,45
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-564-0
MDL number:
Número CE:
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
type
Type VI
Quality Segment
form
dried venom
storage temp.
−20°C
Application
L-amino acid oxidase is used to convert L-amino acids to their corresponding α-keto acids. Product A5147 is from Crotalus atrox. L-amino acid oxidase, from Sigma, has been used in leucine aminopeptidase (LAP) activity assays [1].
Biochem/physiol Actions
L-amino acid oxidase is involved in various metabolic pathways such as alanine and aspartate metabolism, methionine metabolism, valine, leucine and isoleucine degradation, tyrosine metabolism, phenylalanine metabolism, tryptophan metabolism, phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis, and alkaloid biosynthesis [2].
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P4506A9253A9378
form
dried venom
form
crude dried venom
form
powder
form
aqueous suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type VI
type
Type IV
type
Type I (dried venom)
type
Type IV
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)