Merck
A5004
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Sinónimos:
Acetylacetoneguanidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9N3
Número CAS:
Peso molecular:
123.16
EC Number:
212-181-5
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
110735
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mp
151-153 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)