Saltar a
A4919
Seroalbúmina bovina
heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
protease, none detected, ≤1.0 EU/mg endotoxin
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
protease, none detected, ≤1.0 EU/mg endotoxin
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, Protease by FITC, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine serum albumin (BSA), a 66 kDa protein, belongs to the family of serum albumins. It is an α-helical, non-glycosylated and globular protein, that has 17-disulfide bonds.
Application
Bovine Serum Albumin has been used:
  • as a component of cell culture media in cochlear explant culture
  • organotypic cultures and embryo culture
  • as a component of phosphate-buffered saline (PBS) in immunostaining of human induced pluripotent stem cell (hiPSC)[1]
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Bovine Serum Albumin (BSA) is the most vital constituent of the cell culture media, which aids embryonic stem cells (hESC) differentiation. It acts as a blocking agent in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) to inhibit non-specific binding of antigens and antibodies to the microtiter plates.
Features and Benefits
  • Tested for use in cell culture
  • Protease-free
  • Low endotoxin
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Prepared using heat shock fractionation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)