Merck
A4316
Anantin from Streptomyces coerulescens
≥90% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C90H111N21O24
Número CAS:
Peso molecular:
1870.97
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonist at atrial natriuretic peptide NPR-A receptors.
Other Notes
A cyclic peptide
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)