A4213
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein−Peroxidase antibody produced in mouse
clone MBP-17, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein, Anti-MBP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MBP-17, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
envase
vial of 0.5 mL
técnicas
western blot: 1:1,000 using purified, recombinant MBP
isotipo
IgG1
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- dot blot
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)