Merck
A4207
Bis(8-aminooctyl)amine
≥98% (GC)
Sinónimos:
8,8′-Iminodioctylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2(CH2)8NH(CH2)8NH2
Número CAS:
Peso molecular:
271.49
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5497355
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (GC)
SMILES string
NCCCCCCCCNCCCCCCCCN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)