Saltar a
A4161
Seroalbúmina bovina
lyophilized powder, essentially globulin free, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥99%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
essentially globulin free
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol and heatshock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
essentially globulin free
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Features and Benefits
  • Tested for use in cell culture
  • Essentially globulin free
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Purified by a combination of heat shock and ethanol fractionation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)