Saltar a
A3771
8-(6-Aminohexyl)aminoadenosine 5′-monophosphate lithium salt
≥95% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28N7O7P
Número CAS:
Peso molecular:
461.41
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].NCCCCCCNc1nc2c(N)ncnc2n1C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C16H28N7O7P.Li.H/c17-5-3-1-2-4-6-19-16-22-10-13(18)20-8-21-14(10)23(16)15-12(25)11(24)9(30-15)7-29-31(26,27)28;;/h8-9,11-12,15,24-25H,1-7,17H2,(H,19,22)(H2,18,20,21)(H2,26,27,28);;
InChI key
AZVYMTYCFZUNFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ligand for preparation of affinity chromatography medium.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)