Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤10% water (Karl Fischer)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
bovine
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol and heatshock fractionation
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10% water (Karl Fischer)
pH
4.8-7.5
solubility
water: soluble (5g/50ml)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
BSA is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. At pH 5-7 it contains 17 intrachain disulfide bridges and 1 sulfhydryl group.
Bovine serum albumin (BSA) is a 66 kDa protein consisting of three domains with two subdomains under each. It is a α-helical, globular and non-glycosylated protein. Albumin is the most abundant plasma protein in humans.
Application
Bovine serum albumin has been used:
- to prevent sticking of the chromosome to the glass micropipette for elasticity measurements using aspiration
- to block lung homogenates in the plate for mucin protein enzyme-linked immunosorbent assay
- in alginate solution as a protein model for drug release kinetics investigation
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Bovine serum albumin is broadly used as an additive to cell culture media, especially serum-free media. It provides a range of benefits including protection from oxidative damage and stabilization of other media components such as fatty acids and pyridoxal.
Bovine Serum Albumin (BSA) is a transporter for drugs, hormones and fatty acids. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. BSA acts as a vital constituent in the cell culture media and favors human embryonic stem cells (hESC) differentiation.
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Purified by a combination of heat shock and ethanol fractionation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?