Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for plant cell culture | description analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method, ≥99.5% | description BioUltra, ≥99.5% (T) | description ReagentPlus®, ≥98.5% |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp 190 °C (dec.) (lit.) |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate monobasic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?