Saltar a
A2973
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 100E, volume range 1-100 μL, sterile
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips, MBP 2065E, dispensing tip, liquid transfer tip
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
960 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 312,00
5 x 960 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.110,00
US$ 1.054,50
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
1—100 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier
Packaging:
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2065E
US$ 312,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2065E
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
100 μL
volume range
1-100 μL
volume
1—100 μL
compatibility
for use with
  • Biohit Electronic 10-100 μl
  • Biohit Variable 5-50 μl
  • Corning 4962 10-100 μl
  • Eppendorf 4810 10-100 μl
  • Eppendorf Response 4850 5-100 μl
  • Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl/50-1000 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
  • Hamilton/SoftGrip Precision 100 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
  • MLA Digital Pipette 10-50 μl
  • Nichiryo BenchMate 5-100 μl
  • Pipetman P-100 10-100 μl
  • Rainin EDP 2 10-100 μl
  • Rainin EDP Plus 10-100 μl
  • Rainin Pipet Plus 10-100 μl
  • Rainin Pipetman 10-100 μl
  • Transferpette 5-50 μl
  • Transferpette Multi-Channel 10-100 μl
Application
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
Packaging
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)