Merck
A2810
Adenosine 5′-diphosphate–Agarose
lyophilized powder
Sinónimos:
5′-ADP agarose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 5′-diphosphate has been used in the research of platelet integrin α(IIb)β3, which is crucial for platelet aggregation. It has been determined that the interaction between Adenosine 5′-diphosphate and the receptor P2Y12 is needed for the maintenance of integrin α(IIb)β3 activation. Adenosine 5′-diphosphate agarose (5′-ADP agarose) has been used in purification of heat schock proteins.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Preparation Note
Swelling factor = 1 gram yields 8-16 mL packed gel
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)