A281
Apigenin
solid
Sinónimos:
4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
About This Item
form
solid
color
yellow to green
mp
>300 °C (lit.)
solubility
DMSO: 27 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChI key
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)