Saltar a
A255
A-77636 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
(−)-(1R,3S)-3-Adamantyl-1-(aminomethyl)-3,4-dihydro-5,6-dihydroxy-1H-2-benzopyran hydrochloride hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 509,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H27NO3 · HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
365.89 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light
US$ 509,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.NC[C@@H]1O[C@@H](Cc2c(O)c(O)ccc12)C34CC5CC(CC(C5)C3)C4
InChI
1S/C20H27NO3.ClH.H2O/c21-10-17-14-1-2-16(22)19(23)15(14)6-18(24-17)20-7-11-3-12(8-20)5-13(4-11)9-20;;/h1-2,11-13,17-18,22-23H,3-10,21H2;1H;1H2/t11?,12?,13?,17-,18-,20?;;/m0../s1
InChI key
KNACNUUSUYTFDY-LIWDBWMRSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Biochem/physiol Actions
Potent, orally active D1 dopamine receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Manufactured and sold under exclusive license from Abbott Laboratories.
Disclaimer
Hygroscopic, photosensitive, and oxygen-sensitive. Solutions should be freshly prepared.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H4413A8106E8284
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)