Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO4
Número CAS:
Peso molecular:
221.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: 2 mg/mL
SMILES string
NC1(CCc2cc(ccc12)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO4/c12-11(10(15)16)4-3-6-5-7(9(13)14)1-2-8(6)11/h1-2,5H,3-4,12H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
LSTPKMWNRWCNLS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRM1(2911)
rat ... Grm1(24414)
Biochem/physiol Actions
Selective mGluR1 metabotropic glutamate receptor antagonist.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?