Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 166,00 |
Acerca de este artículo
US$ 166,00
form
solid
Quality Segment
color
off-white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, dilute aqueous base: 3.5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccc(N)cc4)ncnc23
InChI
1S/C18H21N7O4/c1-20-17(28)14-12(26)13(27)18(29-14)25-8-24-11-15(22-7-23-16(11)25)21-6-9-2-4-10(19)5-3-9/h2-5,7-8,12-14,18,26-27H,6,19H2,1H3,(H,20,28)(H,21,22,23)/t12-,13+,14-,18+/m0/s1
InChI key
LDYMCRRFCMRFKB-MOROJQBDSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description solid | description solid | description solid |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility dilute aqueous base: 3.5 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: 1 mg/mL | solubility ethanol: 5.6 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 20 mg/mL | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.5 mg/mL, H2O: insoluble, 0.1 M HCl: insoluble, DMSO: ≥5 mg/mL (with warming) |
| Gene Information human ... ADORA3(140) | Gene Information human ... CHRM3(1131), CHRM4(1132) | Gene Information human ... ADORA2A(135), ADORA2B(136) | Gene Information human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340) |
| color off-white | color white | color white | color yellow |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?