A2348
Avidin−Sulforhodamine 101
lyophilized powder
Sinónimos:
Avidin-Texas Red® conjugate
Productos recomendados
conjugado
sulforhodamine 101 conjugate
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~66,000
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?