Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
0.1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 298,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C194H295N53O58S
Número CAS:
Peso molecular:
4329.80
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
US$ 298,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?