A2150
DL-Aspartic acid hemimagnesium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C4H6NO4 · 1/2Mg
Número de CAS:
Peso molecular:
144.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
[Mg++].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.