Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 177,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2N(CH2)4CH(NHCOCH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
217-747-5
MDL number:
US$ 177,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Nα-Acetyl-L-lysine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
colorless to white
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-7(8(12)13)4-2-3-5-9/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
VEYYWZRYIYDQJM-ZETCQYMHSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Nα-Acetyl-L-lysine is a biologically available N-terminal capped form of the proteinogenic α amino acid L-lysine. Nα-Acetyl-L-lysine is a substrate used to study and characterize lysyl oxidase(s).
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 256-258 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?