Merck
A1840
Millipore
Ashby′s mannitol agar
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Aplicación
For the cultivation of Azotobacter that use mannitol as a source of carbon.
Componentes
Ingredients (g/L):
Mannitol, 20.00
Potasium phosphate dibasic, 0.20
Magnesium sulfate, 0.20
Sodium chloride, 0.20
Potassium sulfate, 0.10
Calcium carbonate, 5.00
Agar, 15.00
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)