Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NO4
Número CAS:
Peso molecular:
173.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
>97%
form
solid
color
white
solubility
ethanol: 0.24 mg/mL, H2O: 20 mg/mL
SMILES string
N[C@]1(CC[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
Gene Information
human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2b(24410), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418)
Biochem/physiol Actions
Selective metabotropic glutamate receptor agonist; active enantiomer of trans-(±)-ACPD.
Other Notes
Note: under IUPAC nomenclature, this compound is designated cis.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?