Merck
A1505
Sigma-Aldrich
p-Amino-DL-phenylalanine
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
255-258 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.NC(Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)