Documentos clave
A1347
Sigma-Aldrich
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn670,Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 (667-676)-(2,4-dinitrophenyl)Lys-Arg-Arg Amide
≥96% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C87H129N27O28S
Peso molecular:
2033.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Ensayo
≥96% (HPLC)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)