Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
SMILES string
NC1CCN(O)C1=O
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?