Saltar al contenido
A1085
N-Acetyl-Tyr-Val-Ala-Glu-al
≥98% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H34N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
506.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O)C(C)C
InChI
1S/C23H32N4O8/c1-12(2)20(23(35)24-13(3)21(33)26-16(11-28)10-19(31)32)27-22(34)18(25-14(4)29)9-15-5-7-17(30)8-6-15/h5-8,11-13,16,18,20,30H,9-10H2,1-4H3,(H,24,35)(H,25,29)(H,26,33)(H,27,34)(H,31,32)
InChI key
LPIARALSGDVZEP-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)