A1021
2′-Azido-2′-deoxyuridine
About This Item
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11N5O5/c10-13-12-6-7(17)4(3-15)19-8(6)14-2-1-5(16)11-9(14)18/h1-2,4,6-8,15,17H,3H2,(H,11,16,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Clave InChI
MRUKYOQQKHNMFI-XVFCMESISA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)