Saltar a
A0802
Adipic acid dihydrazide–Agarose
saline suspension
Sinónimos:
Adipic acid dihydrazide agarose beads
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 244,00
50 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 911,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
US$ 244,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
plant
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥8 μmol per mL
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
11 atoms (when ligands (aldehydes, carboxylic acids) are coupled through free hydrazide groups)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Adipic acid dihydrazide Agarose can be used in proteomics and protein chromatography. It has been utilized in research for purifying and identifying the fungal phytotoxin Fusicoccin (FC), identifying RNA binding proteins that interact with RNA cis-elements, and enzyme purification such as peroxisomes from guinea pig liver.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S1638PHR234111696505001
description
saline suspension
description
buffered aqueous suspension
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
kit of for up to 100 reactions
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA purification: suitable
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
saline suspension
form
buffered aqueous suspension
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)