A0793
Anti-Dog IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Rabbit Anti-Dog IgG (whole molecule)–AP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
dog
técnicas
direct ELISA: 1:6,000
dot blot: 1:4,000
western blot (chemiluminescent): 1:4,000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)