Merck
A0652
Sigma-Aldrich
5-Androsten-3β-ol-17β-carboxylic acid
Sinónimos:
3β-Hydroxy-5-etienic acid, 3β-Hydroxyetio-5-cholenic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30O3
Número de CAS:
Peso molecular:
318.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
impurezas
≤1 mol/mol ethanol
cadena SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(O)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)