A0483
Monoclonal Anti-Actin (20-33) antibody produced in rabbit
clone SIG2-AC2, ascites fluid
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SIG2-AC2, monoclonal
mol peso
antigen ~42 kDa
reactividad de especies
chicken, rat, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400
western blot: 1:50-1:100 using chicken gizzard total extract
isotipo
IgG
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACTB(60)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- western blotting[1]
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)