Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (d)
Citations:
35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000 using IgG, IgA, IgM
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Las inmunoglobulinas son proteínas producidas por las células B en respuesta al antígeno y regulan la respuesta a las bacterias y los virus. Se sabe que la IgG regula la fijación del complemento y el transporte placentario. La IgA desempeña un papel crucial en la inmunidad de las mucosas, ya que restringe la entrada de patógenos a las mucosas. La IgM es el anticuerpo más grande, con una estructura pentámera que modula la polirreactividad y elimina las células apoptóticas,,. El anticuerpo de cabra anti-inmunoglobulinas polivalentes (G,A,M) de ratón-peroxidasa se une a las IgG, las IgA y las IgM de ratón.
Application
La detección de anticuerpos en sueros de ratones infectados por T. gondii se realizó mediante ELISA utilizando anticuerpos anti-inmunoglobulinas polivalentes de ratón conjugados con peroxidasa como anticuerpo secundario. Las afinidades relativas de unión para los AcM específicos se determinaron mediante un ELISA de inhibición utilizando anticuerpos polivalentes de cabra anti-ratón conjugados con peroxidasa diluidos 1:10 000 en PBST e incubados durante 1 hora a 21-23°C.
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene seroalbúmina bovina al 1 % con conservante.
Preparation Note
Preparado utilizando el método del peryodato descrito por Wilson, M.B., y Nakane, P.K., en Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215 (1978).
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?