Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 284,00 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.350,00 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 2.450,00 |
Acerca de este artículo
US$ 284,00
Nombre del producto
Adenosine 3′-monophosphate sodium salt, from yeast
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(CO)C(OP(O)(O)=O)C3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;
InChI key
SHIVFKVYHYZMPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source yeast | biological source yeast | biological source yeast | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥93% |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility 1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?