Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N6O4
Número CAS:
Peso molecular:
294.27
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
MECA, solid
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
form
solid
color
white
solubility
0.1 M HCl: soluble
H2O: slightly soluble
ethanol: slightly soluble
Gene Information
human ... ADORA2A(135), ADORA2B(136)
Biochem/physiol Actions
A2 adenosine receptor agonist.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
R F Bruns et al.
Molecular pharmacology, 29(4), 331-346 (1986-04-01)
[3H]NECA (1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-N-ethyl-beta-D-ribofuronamide) is known to bind to both the A1 and A2 subtypes of adenosine receptor in rat striatal membranes. In order to study the putative A2 component of [3H]NECA binding, we examined several compounds for the ability to selectively