Merck
A001
Sigma-Aldrich
7-(β-Chloroethyl)theophylline
Sinónimos:
7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethyl-2,6(1H,3H)-purinedione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11ClN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
242.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCl)c2C1=O