Merck
G5516
Sigma-Aldrich
Glicerol
for molecular biology, ≥99.0%
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein/REAXYS Number:
635685
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
50161901
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
grade
for molecular biology
reagent
Quality Level
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
viscous liquid
autoignition temp.
698 °F
expl. lim.
≥2.7-19.0 %
technique(s)
MALDI-MS: suitable
cryopreservation: suitable
impurities
<5 ppm Iron
<5 ppm heavy metal
<5 ppm magnesium
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
solubility
water: 1 mL/mL, clear, colorless
density
1.25 g/mL (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): <5 ppm
application(s)
life science and biopharma
microbiology
sample preservation
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, and protease, none detected
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
El glicerol es de naturaleza inodora, incolora y viscosa, y existe como un líquido con sabor dulce. Puede obtenerse naturalmente así como a partir de materia prima petroquímica. El glicerol tiene una amplia variedad de aplicaciones, y es una de las sustancias químicas más valiosas y versátiles de la naturaleza. Puede utilizarse como emoliente, disolvente, edulcorante, en formulación farmacéuticas, cosméticas, alimentarias y artículos de tocador. Es muy estable y puede almacenarse fácilmente a temperatura normal; también es no irritante y no tiene efectos adversos en el medio ambiente.
Application
El glicerol se ha utilizado como:
  • componente de medio de montaje para inmunofluorescencia
  • suplemento durante el cultivo celular de Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium.
  • combustible durante el diseño de pilas de biocombustible enzimático.
  • matriz compuesta líquida con 4-HCCA y 3-amino­quinolina para el análisis de glucanos neutros y ácidos.
  • matriz para SM con bombardeo rápido de átomos..
El glicerol se puede emplear como matriz líquida para los estudios de cuantificación mediante el análisis MALDI (espectrometría de masas con desorción/ionización por láser asistida por matriz).
Biochem/physiol Actions
El glicerol es de naturaleza higroscópica y es soluble en agua debido a sus tres grupos hidroxilo alcohólicos hidrófilos. Puede formar puentes de hidrógeno intermoleculares e intramoleculares, lo que lo convierte en una molécula muy flexible. El efecto fisiológico de la glicerina se debe a la inmunidad mediada por células, al aumento de la producción de IgG y al aumento de la liberación de histamina.
Features and Benefits
Se ha analizado la presencia o ausencia de nucleasas y proteasas en este producto.
Other Notes
El producto está destinado solo para uso en el laboratorio y no es adecuado para medicamentos, uso doméstico ni otros fines.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
greener alternative product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Development of glycerol/O 2 biofuel cell
Arechederra, Robert L., Becky L. Treu, and Shelley D. Minteer
Journal of Power Sources, 173 (1), 156-161 (2007)
Comparison of the sensitivities of various derivatives of oligosaccharides in LC/MS with fast atom bombardment and electrospray ionization interfaces
Suzuki, Shigeo, Kazuaki Kakehi, and Susumu Honda
Analytical Chemistry, 68 (13) , 2073-2083 (1996)
Ionic-liquid matrices for quantitative analysis by MALDI-TOF mass spectrometry
Li, Ying L., and Michael L. Gross
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15 (12), 1833-1837 (2004)
Microplate alamar blue assay versus BACTEC 460 system for high-throughput screening of compounds against Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium
Collins, L., and Scott G. Franzblau
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 41 (5), 1004-1009 (1997)
Nur Arifah Ismail et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109770-109770 (2019-07-28)
In this work, the potential of titanium dioxide nanoparticles incorporated gellan gum (GG + TiO2-NPs) biofilm as wound dressing material was investigated. The GG + TiO2-NPs biofilm was prepared via evaporative casting technique and was characterized using FTIR, XRD, and SEM to study their
Protocolos
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.