Merck
94152
Sigma-Aldrich
4-Amino-N-(2-azidoethyl)-1,8-naphthalimide
for click labeling
Sinónimos:
4-Amino-9-(2-azidoethyl)-1,8-naphthalimide, 4-Aminonaphthalimide-X-N3, 6-Amino-2-(2-azidoethyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, ANA-Azide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
281.27
Beilstein:
19893166
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
solubilidad
methanol: 0.5 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
fluorescencia
λex 440 nm; λem 540 nm±10 nm in methanol
idoneidad
conforms to structure for Infrared spectrum
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Nc1ccc2C(=O)N(CCN=[N+]=[N-])C(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C14H11N5O2/c15-11-5-4-10-12-8(11)2-1-3-9(12)13(20)19(14(10)21)7-6-17-18-16/h1-5H,6-7,15H2
Clave InChI
AJSSCUILIXXVCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)