Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
form
beads
loss
≤10% loss on drying
particle size
0.15-0.50 mm
storage temp.
−20°C
Application
Immobead 150 0.15-0.30 mm particle size, a resin for enzyme/protein immobilization, is used for covalent binding of enzymes such as lipases. Bound enzymes are easy to repurify and use in industrial applications.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?