94060901
FTC-133 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Sinónimos:
FTC133 Cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human thyroid (lymph node metastasis)
Nivel de calidad
descripción
Human follicular thyroid carcinoma
Formulario
liquid
envase
tube of 5 μg 94060901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94060901-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Complex chromosomal changes
morfología
Polymorphic
productos
Expression of 5′ - Deiodinase Type I
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
metastasis
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Envase
Perfil del ADN
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 15,18
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)