Saltar a
93205
ββ-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato disodium salt
≥97% (calc. based on dry substance, enzymatic)
Sinónimos:
ββ-NADH fosfato disodium salt, ββ-NADP-Na2, Nucleótido de trifosfopiridina disodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26N7Na2O17P3
Número CAS:
Peso molecular:
787.37
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
246-129-8
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (calc. based on dry substance, enzymatic)
form
powder
impurities
≤7% water
cation traces
Ca: ≤1000 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mg: ≤500 mg/kg, Mn: ≤350 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
InChI key
WSDDJLMGYRLUKR-FHQWUTKFSA-L
Application
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) and NADPH form a redox pair. NADP/NADPH is a coenzyme that supports redox reactions via the transport of electrons in a vast array of applications, especially anaerobic reactions such as lipid and nucleic acid synthesis. NADP/NADPH is a coenzyme couple in various cytochrome P450 systems and oxidase/reductase reaction systems, such as the thioredoxin reductase/thioredoxin system.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N1161N7410N7785
assay
≥97% (calc. based on dry substance, enzymatic)
assay
~98%
assay
~98%
assay
~95%
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Ca: ≤1000 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mn: ≤350 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤7% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)